SAB5702379
Anti-DNA topoisomerase II alpha (TOP2A) Antibody, clone 8V9C8, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
TOP2, TP2A
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8V9C8, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
190 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
0.25 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
AKKRAAPKGTKRDPALNSGVSQKPDPAKTKNRRKRKPSTSDDSDSNFEKIVSKAVTSKKSKGESDDFHMDFDSAVAPRAKSVRAKKPIKYLEESDEDDLF
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TOP2A(7153)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1