SAB5702286
Anti-Activator protein 2 (AP-2/TFAP2A) Antibody, clone 8I8E4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
AP-2, AP-2alpha, AP2TF, BOFS, TFAP2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8I8E4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
48 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
NADFQPPYFPPPYQPIYPQSQDPYSHVNDPYSLNPLHAQPQPQHPGWPGQRQSQESGLLHTHRGLPHQLSGLDPRRDYRRHEDLLHGPHALSSGLGDLSIH
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TFAP2A(7020)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1