SAB5702283
[KO Validated]Anti-SLC25A4/ANT1 Antibody, clone 3C1Q3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
SLC25A4,AAC1,ANT,ANT 1,ANT1,MTDPS12,MTDPS12A,PEO2,PEO3,PEOA2,T1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
3C1Q3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
33 kDa
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
1.00 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:1000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
LGGVDRHKQFWRYFAGNLASGGAAGATSLCFVYPLDFARTRLAADVGKGAAQREFHGLGDCIIKIFKSDGLRGLYQGFNVSVQGIIIYRAAYFGVYDTAKG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC25A4(291)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3