SAB5702243
Anti-FGL1 Antibody, clone 5M3E6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
FGL1,HFREP1,HP-041,LFIRE-1,LFIRE1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5M3E6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
35 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
1.0mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:1000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FGL1(2267)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1