SAB5702237
Anti-CD3E+CD3G Antibody, clone 4F5G4, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CD3E,IMD18,T3E,TCRE,CD3e molecule,CD3G,CD3-GAMMA,IMD17,T3G
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4F5G4, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
23 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.43 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD3(epsilon+gamma)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3