Key Documents
SAB5702221
Sigma-Aldrich
Anti-Ly-6A/E (Sca-1) Antibody, clone 4N5K2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
Ly-6A.2, Ly-6A/E, Ly-6E.1, Sca-1, Sca1, TAP
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4N5K2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
15 kDa
Espèces réactives
mouse
Concentration
0.80 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MDTSHTTKSCLLILLVALLCAERAQGLECYQCYGVPFETSCPSITCPYPDGVCVTQEAAVIVDSQTRKVKNNLCLPICPPNIESMEILGTKVNVKTSCCQ
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... LY6A(110454)
Description générale
T-cell activation.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of mouse Ly-6A/E (Sca-1) (P05533).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1