SAB5702184
Anti-Caspase-6 Antibody, clone 6D7S2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CASP6,MCH2,caspase-6,Caspase-6 p18,Caspase-6
533,00 $
About This Item
533,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6D7S2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
33 kDa
Espèces réactives
rat, human
Concentration
1.00 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
GIALIFNHERFFWHLTLPERRGTCADRDNLTRRFSDLGFEVKCFNDLKAEELLLKIHEVSTVSHADADCFVCVFLSHGEGNHIYAYDAKIEIQTLTGLFKGDKCHSLVGKPKIFIIQA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CASP6(839)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1