SAB5702171
Anti-IKKα Antibody, clone 2M10E3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CHUK,IKBKA,IKK-alpha,IKK1,IKKA,NFKBIKA,TCF16,IKK alpha
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2M10E3, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
85 kDa
Espèces réactives
mouse, mouse
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MERPPGLRPGAGGPWEMRERLGTGGFGNVCLYQHRELDLKIAIKSCRLELSTKNRERWCHEIQIMKKLNHANVVKACDVPEELNILIHDVPLLAMEYCSG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CHUK(1147)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1