Principaux documents
SAB5702161
Sigma-Aldrich
Anti-CHX10 Antibody, clone 4Z4R2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
CHX10, HOX10, MCOP2, MCOPCB3, RET1
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4Z4R2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
39 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
3.00 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
AAAESGRKPEGERQALPKLDKMEQDERGPDAQAAISQEELRENSIAVLRAKAQEHSTKVLGTVSGPDSLARSTEKPEEEEAMDEDRPAERLSPPQLEDMA
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VSX2(338917)
Description générale
This gene encodes a homeobox protein originally described as a retina-specific transcription factor. Mutations in this gene are associated with microphthalmia, cataracts and iris abnormalities. [provided by RefSeq, Oct 2009]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 262-361 of human CHX10 (P58304).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1