SAB5702151
Anti-Integrin αV (ITGAV/CD51) Antibody
rabbit monoclonal, 10T9N2
Synonyme(s) :
CD51,MSK8,VNRA,VTNR,Integrin alpha V,ITGAV
533,00 $
About This Item
533,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Integrin alpha V (ITGAV/CD51) Antibody, clone 10T9N2, Rabbit Monoclonal,
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
10T9N2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
140 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
SLKSSASFNVIEFPYKNLPIEDITNSTLVTTNVTWGIQPAPMPVPVWVIILAVLAGLLLLAVLVFVMYRMGFFKRVRPPQEEQEREQLQPHENGEGNSET
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGAV(3685)
Description générale
Immunogène
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3