SAB5702139
Anti-MICA Antibody, clone 5A1P3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
MICA, MIC-A, PERB11.1, MHC class I polypeptide-related sequence A
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
5A1P3, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, rat, rat
Concentration
0.666 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
HLDGQPFLRCDRQKCRAKPQGQWAEDVLGNKTWDRETRDLTGNGKDLRMTLAHIKDQKEGLHSLQEIRVCEIHEDNSTRSSQHFYYDGELFLSQNLETKEW
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MICA(100507436)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1