Principaux documents
SAB5702123
Sigma-Aldrich
Anti-ATG12 Antibody, clone 9R8W2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ATG12,APG12,APG12L,FBR93,HAPG12,Apg12
100 μL
533,00 $
533,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
533,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
533,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
9R8W2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
55 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
AVGDTPIMKTKKWAVERTRTIQGLIDFIKKFLKLVASEQLFIYVNQSFAPSPDQEVGTLYECFGSDGKLVLHYCKSQAWG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATG12(9140)
Description générale
Autophagy is a process of bulk protein degradation in which cytoplasmic components, including organelles, are enclosed in double-membrane structures called autophagosomes and delivered to lysosomes or vacuoles for degradation. ATG12 is the human homolog of a yeast protein involved in autophagy (Mizushima et al., 1998 [PubMed 9852036]).[supplied by OMIM, Mar 2008]
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 61-140 of human Apg12 (O94817).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1