Principaux documents
SAB5702064
Sigma-Aldrich
Anti-HGD Antibody, clone 7O8Q1, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
HGD, AKU, HGO, homogentisate 1,2-dioxygenase
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
7O8Q1, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
50 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
0.4 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
IRGHYEAKQGGFLPGGGSLHSTMTPHGPDADCFEKASKVKLAPERIADGTMAFMFESSLSLAVTKWGLKASRCLDENYHKCWEPLKSHFTPNSRNPAEPN
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HGD(3081)
Description générale
This gene encodes the enzyme homogentisate 1,2 dioxygenase. This enzyme is involved in the catabolism of the amino acids tyrosine and phenylalanine. Mutations in this gene are the cause of the autosomal recessive metabolism disorder alkaptonuria.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 346-445 of human HGD (Q93099).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
WB
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1