SAB5702060
Anti-ARPC2 Antibody, clone 4F2G6, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
ARPC2, ARC34, PNAS-139, PRO2446, p34-Arc, actin-related protein 2/3 complex subunit 2
533,00 $
About This Item
533,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
4F2G6, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
34 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.40 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
FSHREPPLELKDTDAAVGDNIGYITFVLFPRHTNASARDNTINLIHTFRDYLHYHIKCSKAYIHTRMRAKTSDFLKVLNRARPDAEKKEMKTITGKTFSSR
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ARPC2(10109)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1