SAB5702047
Anti-HDAC7 Antibody, clone 6J2N9, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
HD7, HD7A, HDAC7A
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
6J2N9, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
100-130 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1.20 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
RPQRLHHHLFLAGLQQQRSVEPMRLSMDTPMPELQVGPQEQELRQLLHKDKSKRSAVASSVVKQKLAEVILKKQQAALERTVHPNSPGIPYRTLEPLETEGATRSMLSSFLPPVPSLPSDPPEHFPLRKTVSEPNLKLRYKPKKSLERRKNPLLRKESAPPSLRRRPAETLGDSS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HDAC7(51564)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1