SAB5702023
Anti-GOLPH2 Antibody, clone 2Q4F0, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
C9orf155, GOLPH2, GP73, HEL46, PSEC0257, bA379P1.3
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2Q4F0, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
73 kDa
Espèces réactives
rat, rat, human
Concentration
0.80 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
VEKEETNEIQVVNEEPQRDRLPQEPGREQVVEDRPVGGRGFGGAGELGQTPQVQAALSVSQENPEMEGPERDQLVIPDGQEEEQEAAGEGRNQQKLRGEDD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GOLM1(51280)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1