SAB5701987
Anti-UBE4A Antibody, clone 2A5N2, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
UBE4A, E4, UBOX2, UFD2, ubiquitination factor E4A
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
2A5N2, monoclonal
Forme
liquid
Poids mol.
125 kDa
Espèces réactives
rat, human, rat
Concentration
1.20 mg/mL
Technique(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MTDQENNNNISSNPFAALFGSLADAKQFAAIQKEQLKQQSDELPASPDDSDNSVSESLDEFDYSVAEISRSFRSQQEICEQLNINHMIQRIFLITLDNSD
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UBE4A(9354)
Description générale
Immunogène
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1