Principaux documents
SAB5701966
Sigma-Aldrich
Anti-RANBP3 Antibody, clone 8H7W3, Rabbit Monoclonal
Synonyme(s) :
RANBP3, ran-binding protein 3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.46
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Matériaux
colorless
Clone
8H7W3, monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
3.00 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
Couleur
colorless
Isotype
IgG
Séquence immunogène
MADLANEEKPAIAPPVFVFQKDKGQKSPAEQKNLSDSGEEPRGEAEAPHHGTGHPESAGEHALEPPAPAGASASTPPPPAPEAQLPPFPRELAGRSAGGS
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RANBP3(8498)
Description générale
This gene encodes a protein with a RanBD1 domain that is found in both the nucleus and cytoplasm. This protein plays a role in nuclear export as part of a heteromeric complex. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.
Immunogène
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RANBP3 (Q9H6Z4).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Application
IHC
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1