Principaux documents
SAB5701667
Sigma-Aldrich
Anti-STK3/MST2 antibody produced in rabbit
100 μL
587,00 $
587,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
587,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
587,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
0.38 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... STK3(6788)
Description générale
This gene encodes a serine/threonine protein kinase activated by proapoptotic molecules indicating the encoded protein functions as a growth suppressor. Cleavage of the protein product by caspase removes the inhibitory C-terminal portion. The N-terminal portion is transported to the nucleus where it homodimerizes to form the active kinase which promotes the condensation of chromatin during apoptosis. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jan 2012]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human STK3/MST2
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable