MilliporeSigma
Toutes les photos(6)
Principaux documents
SAB5701644
Sigma-Aldrich
Anti-ALDH1L1 antibody produced in rabbit
100 μL
536,00 $
536,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
536,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
536,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ALDH1L1(10840)
Description générale
The protein encoded by this gene catalyzes the conversion of 10-formyltetrahydrofolate, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP+), and water to tetrahydrofolate, NADPH, and carbon dioxide. The encoded protein belongs to the aldehyde dehydrogenase family. Loss of function or expression of this gene is associated with decreased apoptosis, increased cell motility, and cancer progression. There is an antisense transcript that overlaps on the opposite strand with this gene locus. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jun 2012]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human ALDH1L1
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable