MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB5701480
Sigma-Aldrich
Anti-CXCL4/PF4 antibody produced in rabbit
100 μL
587,00 $
587,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
587,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
587,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
0.13 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PF4(5196)
Description générale
This gene encodes a member of the CXC chemokine family. This chemokine is released from the alpha granules of activated platelets in the form of a homotetramer which has high affinity for heparin and is involved in platelet aggregation. This protein is chemotactic for numerous other cell type and also functions as an inhibitor of hematopoiesis, angiogenesis and T-cell function. The protein also exhibits antimicrobial activity against Plasmodium falciparum. [provided by RefSeq, Oct 2014]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human CXCL4/CXCL4/PF4
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable