Principaux documents
SAB5701331
Sigma-Aldrich
Anti- ATG5 antibody produced in rabbit
100 μL
587,00 $
587,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
587,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
587,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ATG5(9474)
Description générale
The protein encoded by this gene, in combination with autophagy protein 12, functions as an E1-like activating enzyme in a ubiquitin-like conjugating system. The encoded protein is involved in several cellular processes, including autophagic vesicle formation, mitochondrial quality control after oxidative damage, negative regulation of the innate antiviral immune response, lymphocyte development and proliferation, MHC II antigen presentation, adipocyte differentiation, and apoptosis. Several transcript variants encoding different protein isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Sep 2015]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human ATG5.
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable