MilliporeSigma
Toutes les photos(5)
Principaux documents
SAB5701316
Sigma-Aldrich
Anti-ENTPD5 antibody produced in rabbit
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
mouse, rat, human
Concentration
0.32 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ENTPD5(957)
Description générale
The protein encoded by this gene is similar to E-type nucleotidases (NTPases)/ecto-ATPase/apyrases. NTPases, such as CD39, mediate catabolism of extracellular nucleotides. ENTPD5 contains 4 apyrase-conserved regions which is characteristic of NTPases. [provided by RefSeq, Jan 2009]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human ENTPD5
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable