Principaux documents
SAB5700866
Sigma-Aldrich
Anti-MSP/MST1 antibody produced in rabbit
100 μL
587,00 $
587,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
587,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
587,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
0.43 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MSP/MST1(4485)
Description générale
The protein encoded by this gene contains four kringle domains and a serine protease domain, similar to that found in hepatic growth factor. Despite the presence of the serine protease domain, the encoded protein may not have any proteolytic activity. The receptor for this protein is RON tyrosine kinase, which upon activation stimulates ciliary motility of ciliated epithelial lung cells. This protein is secreted and cleaved to form an alpha chain and a beta chain bridged by disulfide bonds. [provided by RefSeq, Jan 2010]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human MSP/MST1
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable