Principaux documents
SAB5700505
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-EEF2K-S366 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
EEF2K, HSU93850, eEF-2K
100 μL
437,00 $
437,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
437,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
437,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
82
Espèces réactives
human, rat, mouse
Concentration
3.9 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer366)
Informations sur le gène
human ... EEF2K(29904)
Description générale
This gene encodes a highly conserved protein kinase in the calmodulin-mediated signaling pathway that links activation of cell surface receptors to cell division. This kinase is involved in the regulation of protein synthesis. It phosphorylates eukaryotic elongation factor 2 (EEF2) and thus inhibits the EEF2 function. The activity of this kinase is increased in many cancers and may be a valid target for anti-cancer treatment.
Immunogène
A synthetic phosphorylated peptide around S366 of human EEF2K (NP_037434.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable