Principaux documents
SAB5700406
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-P90RSK-S380 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
HU-1, MAPKAPK1A, RPS6KA1, RSK, RSK1, p90Rsk
100 μL
437,00 $
437,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
437,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
437,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
72
81
82
83
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
1.41 mg/ml
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer380)
Informations sur le gène
human ... RPS6KA1(6195)
Description générale
This gene encodes a member of the RSK (ribosomal S6 kinase) family of serine/threonine kinases. This kinase contains 2 nonidentical kinase catalytic domains and phosphorylates various substrates, including members of the mitogen-activated kinase (MAPK) signalling pathway. The activity of this protein has been implicated in controlling cell growth and differentiation. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.
Immunogène
A synthetic phosphorylated peptide around S380 of human P90RSK (NP_002944.2).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable