SAB5700401
Anti-Phospho-CHEK2-S33/35 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
CDS1, CHEK2, CHK2, Chk2, HuCds1, LFS2, PP1425, RAD53, hCds1
437,00 $
About This Item
437,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
15-38
50-65
Espèces réactives
human
Concentration
2.98 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer33/pSer35)
Informations sur le gène
human ... CHEK2(11200)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Stockage et stabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable