SAB5700345
Anti-Phospho-STAT2-Y690 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
IMD44, ISGF-3, P113, STAT113, STAT2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
97
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
0.21 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:1000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr690)
Informations sur le gène
human ... STAT2(6773)
Description générale
Immunogène
Forme physique
Stockage et stabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable