Principaux documents
SAB5700339
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-STMN1-S16 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
C1orf215, LAP18, Lag, OP18, PP17, PP19, PR22, SMN, STMN1, stathmin
100 μL
437,00 $
437,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
437,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
437,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
17
19
Espèces réactives
mouse, human
Concentration
0.85 mg/ml
Technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer16)
Informations sur le gène
human ... STMN1(3925)
Description générale
This gene belongs to the stathmin family of genes. It encodes a ubiquitous cytosolic phosphoprotein proposed to function as an intracellular relay integrating regulatory signals of the cellular environment. The encoded protein is involved in the regulation of the microtubule filament system by destabilizing microtubules. It prevents assembly and promotes disassembly of microtubules. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.
Immunogène
A synthetic phosphorylated peptide around S16 of human STMN1 (NP_001138926.1).
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable