Principaux documents
SAB5700137
Sigma-Aldrich
Anti-VAT1 antibody produced in rabbit
Synonyme(s) :
VAT1, VATI
100 μL
437,00 $
437,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
437,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
437,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
28
34
41
Espèces réactives
mouse, human, rat
Concentration
2.69 mg/ml
Technique(s)
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... VAT1(10493)
Description générale
Synaptic vesicles are responsible for regulating the storage and release of neurotransmitters in the nerve terminal. The protein encoded by this gene is an abundant integral membrane protein of cholinergic synaptic vesicles and is thought to be involved in vesicular transport. It belongs to the quinone oxidoreductase subfamily of zinc-containing alcohol dehydrogenase proteins.
Immunogène
A synthetic peptide of human VAT1.
Forme physique
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stockage et stabilité
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable