SAB5600244
Anti-CD5 antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM354, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
human T-cell surface glycoprotein CD5
515,00 $
About This Item
515,00 $
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM354, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:200—1:500
western blot: 10000-25000
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD5(921)
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable