Principaux documents
SAB5600090
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament-l antibody, Rabbit monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells, clone RM280, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
NF-L
100 μL
616,00 $
1 ML
4 510,00 $
616,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
616,00 $
1 ML
4 510,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
616,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM280, monoclonal
recombinant monoclonal
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunoblotting: 1:1000-1:2500
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NEFL(4747)
Spécificité
This antibody reacts to human Neurofilament-L (NF-L).
Immunogène
Synthetic peptide corresponding to the C-terminus of human Neurofilament-L
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 50% glycerol, 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable