SAB56000313
Anti-OMP (Helicobacter Pylori) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM410, affinity purified immunoglobulin
About This Item
Produits recommandés
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM410, monoclonal
Espèces réactives
Helicobacter pylori
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: 0.01-0.2 μg/mL
Isotype
IgG
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable