Principaux documents
SAB56000289
Sigma-Aldrich
Anti-p63 (Tumor Protein 63) Rabbit Monoclonal Antibody
clone RM383, affinity purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Chronic ulcerative stomatitis protein, Keratinocyte transcription factor KET, Transformation-related protein 63
100 μL
603,00 $
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
603,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.43
603,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
RM383, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1000
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TP63(8626)
Spécificité
This antibody reacts to human p63 (Tumor protein 63).
Immunogène
A peptide corresponding to the area surrounding the C-terminus of human p63 (Tumor protein 63).
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline containing 50% Glycerol/PBS with 1% BSA and 0.09% sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable