SAB5500144
Anti-MSH2 antibody, Rabbit monoclonal
clone SP46, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
341,00 $
About This Item
341,00 $
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in proprietary host
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
SP46, monoclonal
Espèces réactives
human (tested)
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse, pig, rat, bovine, chicken, dog
Technique(s)
flow cytometry: 1:100
immunohistochemistry: 1:50
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MSH2(4436)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable