SAB5300404
Monoclonal Anti-PHB antibody produced in mouse
clone 5H7, ascites fluid
Synonyme(s) :
PHB1
627,00 $
About This Item
627,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5H7, monoclonal
Poids mol.
30 kDa
Espèces réactives
monkey, human, rat, mouse
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
flow cytometry: 1:200-1:400
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PHB(5245)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against PHB
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable