SAB5300386
Monoclonal Anti-ROCK1 antibody produced in mouse
clone 1H4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
MGC131603, MGC43611, P160ROCK, PRO0435, ROCK-I
627,00 $
About This Item
627,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1H4, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
158 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ROCK1(6093)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against ROCK1
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable