SAB5300197
Monoclonal Anti-TGFB1 antibody produced in mouse
clone 4F9C10, ascites fluid
Synonyme(s) :
CED, DPD1, TGFB, TGFB1, TGFbeta
627,00 $
About This Item
627,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4F9C10, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG2a
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TGF beta1(7040)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against TGF beta1
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable