SAB5300177
Anti-SOX2 Antibody
mouse monoclonal, 10F10
Synonyme(s) :
Sox-2, Sox2, lcc, ysb
627,00 $
About This Item
627,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Monoclonal Anti-SOX2 antibody produced in mouse, clone 10F10, ascites fluid
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
10F10, monoclonal
Poids mol.
34 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOX2(20674)
Description générale
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against SOX2
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable