SAB5300131
Monoclonal Anti-CD37 antibody produced in mouse
clone 2B8, ascites fluid
Synonyme(s) :
GP52-40, MGC120234, TSPAN26
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2B8, monoclonal
Poids mol.
31.7 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
indirect immunofluorescence: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CD37(951)
Immunogène
Mouse monoclonal antibody raised against CD37
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable