Principaux documents
SAB5300084
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HSPA5 antibody produced in mouse
clone 4E3, ascites fluid
Synonyme(s) :
BIP, FLJ26106, GRP78, HSPA5, MIF2
100 μL
627,00 $
627,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
627,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
627,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4E3, monoclonal
Poids mol.
78 kDa
Espèces réactives
human
Technique(s)
direct ELISA: 1:10,000
immunohistochemistry: 1:200-1:1,000
western blot: 1:500-1:2,000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSPA5(3309)
Immunogène
Purified recombinant fragment of human HSPA5 expressed in E.coli.
Mouse monoclonal antibody raised against HSPA5
Forme physique
Ascitic fluid containing 0.03% sodium azide.
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable