SAB5202399
Monoclonal Anti-Dibromo-tyrosine-Streptavidin antibody produced in mouse
clone 6G3
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
streptavidin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
6G3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
dot blot: 1:1000
immunofluorescence: 1:50
western blot: 1:1000
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2