Principaux documents
SAB5202208
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Kv3.2-Atto 655 antibody produced in mouse
clone S410-17
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.45
Source biologique
mouse
Conjugué
Atto 655 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S410-17, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
90 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
Immunogène
Fusion protein amino acids 474-613 (Cytoplasmic C-terminus) of rat Kv3.2a
Forme physique
PBS pH 7.4, 50% glyercol, 0.09% Sodium Azide