SAB5202006
Monoclonal Anti-REEP2-Atto 488 antibody produced in mouse
clone S326D-2
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
Atto 488 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S326D-2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
30 kDa
Espèces réactives
human, African green monkey
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: 1:100
western blot: 1:1000
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Reep2(225362)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2