SAB5201793
Monoclonal Anti-ENaC beta-Atto 633 antibody produced in mouse
clone 7B8
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
Atto 633 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
7B8, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
87kDa
Espèces réactives
mouse
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:150
western blot: 1:1000
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
rat ... Scnn1b(24767)
Immunogène
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2