SAB5201764
Monoclonal Anti-Tcp1 Alpha - Fitc antibody produced in rat
clone 91a, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-AI528772, Anti-Ccta, Anti-Tric, Anti-p63
566,00 $
About This Item
566,00 $
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
91a, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 60 kDa
Espèces réactives
bovine, Caenorhabditis elegans, hamster, dog, guinea pig, rabbit, monkey, Drosophila melanogaster, pig, rat, Saccharomyces cerevisiae, human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Tcp1(21454)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable