Principaux documents
SAB5201403
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-Mitofusin - Biotin antibody produced in mouse
clone S153-5, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-CMT2A, Anti-CPRP 1,, Anti-KIAA0214, Anti-Mitochondrial assembly regulatory factor, Anti-hyperplasia suppressor gene
100 μG
566,00 $
566,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μG
566,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
566,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
biotin conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S153-5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 90 kDa
Espèces réactives
rat, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Mfn2(170731)
Immunogène
Fusion protein amino acids 370-600 (cytoplasmic N-terminus) of mouse Mitofusin-2. Rat: 97% identity (226/231 amino acids identical). Human: 92% identity (214/231 amino acids identical) ~55% identity with Mitofusin-1.
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
PBS pH 7.4, 50% glycerol, 0.1% sodium azide
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable