SAB5201378
Monoclonal Anti-Vdac1 - Atto 594 antibody produced in mouse
clone S152B-23, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti- hVDAC1, Anti-MGC111064, Anti-Porin, Anti-VDAC
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
Atto 594 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S152B-23, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 30 kDa
Espèces réactives
human, mouse, rat
Concentration
1 mg/mL
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable