SAB5200996
Monoclonal Anti-Alpha-2C antibody produced in mouse
clone S330A-80, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-ADRA2L2, Anti-Adra 2c, Anti-Alpha-2CAR
480,00 $
About This Item
480,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S330A-80, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 50 kDa
Espèces réactives
human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ADRA2C(152)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable