SAB5200819
Monoclonal Anti-Synaptotagmin-6 - Atto 565 antibody produced in mouse
clone S270-47, purified immunoglobulin
Synonyme(s) :
Anti-SYT-6
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
Atto 565 conjugate
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
S270-47, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen predicted mol wt 55 kDa
Espèces réactives
rat, human, mouse
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Informations sur le gène
mouse ... Syt6(54524)
Immunogène
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable